Documenti fondamentali
711578
Sigma-Aldrich
cis,cis-2,4-Hexadiene-1,6-diol
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
(2Z,4Z)-Hexa-2,4-diene-1,6-diol, cis,cis-Muconic alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Beilstein:
5726151
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
crystals
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC\C=C/C=C\CO
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4,7-8H,5-6H2/b3-1-,4-2-
UALGDSCLDIEGCQ-CCAGOZQPSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)