Documenti
711500
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
97%
Sinonimo/i:
1-Methyl-5-trifluoromethyl-1H-pyrazol-3-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5F3N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.10
Beilstein:
3543409
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
129-134 °C
Stringa SMILE
Cn1nc(O)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3N2O/c1-10-3(5(6,7)8)2-4(11)9-10/h2H,1H3,(H,9,11)
QEHXHKNBIGEWIH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Hanlin Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(3), 2828-2837 (2020-08-09)
The present study aimed to investigate the effect of carbachol on the intestinal tight-junction barrier in a rat model of severe acute pancreatitis (SAP) without aggravating pancreatic injury, and to determine whether cell division cycle 42 (Cdc42)/F-actin could have a