Documenti fondamentali
710504
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl)phosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15O2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
Punto di fusione
36-40 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1ccc(Pc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H15O2P/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10,17H,1-2H3
FWKICRREDMVWRF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Enantioselective Ir-catalyzed hydrogenation
  • Palladium-catalyzed asymmetric additions
  • Alkali-metal-catalyzed addition reactions
  • Preparation of different DIOP-type ligands for uses in Rh-catalyzed asymmetric hydrogenation
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)