Key Documents
710229
Sigma-Aldrich
2-Methylphenylacetaldehyde dimethyl acetal
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499
Densità
0.995 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC(Cc1ccccc1C)OC
InChI
1S/C11H16O2/c1-9-6-4-5-7-10(9)8-11(12-2)13-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
LQXUNLBAEJOILA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)