Documenti fondamentali
710121
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylacetaldehyde dimethylacetal
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13FO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477
Densità
1.074 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
acetal
ether
fluoro
Stringa SMILE
COC(Cc1ccc(F)cc1)OC
InChI
1S/C10H13FO2/c1-12-10(13-2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10H,7H2,1-2H3
ICDKNFHCKJLHMN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)