Documenti fondamentali
709840
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18BNO2
Peso molecolare:
219.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
103-107 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccncc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-9-6-7-14-8-10(9)13-15-11(2,3)12(4,5)16-13/h6-8H,1-5H3
GZYZXNXJTPRMKF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)