Documenti fondamentali
709808
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1(triisopropysilyl)pyrrole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24BrNSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.519
Densità
1.147 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)n1ccc(Br)c1
InChI
1S/C13H24BrNSi/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)15-8-7-13(14)9-15/h7-12H,1-6H3
CNAUTMPRKBSDLH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)