Documenti fondamentali
709514
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-4-penten-1-yne
97%
Sinonimo/i:
1-Phenylpent-4-en-1-yne, 5-Phenylpent-1-en-4-yne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Densità
0.934 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
allyl
phenyl
Stringa SMILE
C=CCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H10/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h2,4,6-7,9-10H,1,3H2
XFUQCDNMEJGDIV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)