Documenti fondamentali
709301
Sigma-Aldrich
Iron arsenide
pieces, 99.5% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AsFe2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.5% trace metals basis
Forma fisica
pieces
Punto di fusione
>400 °C
Stringa SMILE
[Fe]1[Fe]=[As]1
InChI
1S/As.2Fe
FDKAYGUKROYPRO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)