Key Documents
709220
Sigma-Aldrich
Strontium tungsten oxide
powder, −200 mesh, 99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
SrWO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: strontium
reagent type: catalyst
core: tungsten
Dimensione particelle
−200 mesh
Punto di fusione
>400 °C
Densità
6.187 g/cm3 at 25 °C
Stringa SMILE
[Sr++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/4O.Sr.W/q;;2*-1;+2;
KXELQHMRKFESFN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)