Documenti
709123
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl isothiocyanate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.517
Densità
1.080 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COCCN=C=S
InChI
1S/C4H7NOS/c1-6-3-2-5-4-7/h2-3H2,1H3
HTSAVXAFEVUJQE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
66.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
18.9 °C