Key Documents
708828
Sigma-Aldrich
2-Thiopheneboronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10BNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Punto di fusione
189-194 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccs2
InChI
1S/C9H10BNO4S/c1-11-5-8(12)14-10(15-9(13)6-11)7-3-2-4-16-7/h2-4H,5-6H2,1H3
WWELVLHUROSDIA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)