Documenti fondamentali
708232
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
Scegli un formato
250 MG
CHF 32.20
CHF 32.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 32.20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 32.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
157-162 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-11-5(3-4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
BPRWTROIQXSSOC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)