Documenti fondamentali
708100
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1H-indazole-5-carboxaldehyde
95%
Sinonimo/i:
3-Bromo-1H-indazole-5-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
185-190 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
Brc1n[nH]c2ccc(C=O)cc12
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-8-6-3-5(4-12)1-2-7(6)10-11-8/h1-4H,(H,10,11)
HUUXQTDSLDFUQW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)