708046
Ethylbenzene solution
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Livello qualitativo
Concentrazione
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Stringa SMILE
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?