Documenti
707953
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-4-azaindole
95%
Sinonimo/i:
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
108-112 °C
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]ccc2n1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-3-2-6-7(10-8)4-5-9-6/h2-5,9H,1H3
WTIFEVSWZUSXQL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3