Documenti fondamentali
707600
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybenzoyl chloride
94%
Sinonimo/i:
3-Benzyloxybenzoic acid chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
94%
Stato
solid
Punto di fusione
40-43 °C
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of dihydroquinolinones and tetrahydroquinazolinones as potent kinesin spindle protein inhibitors and potential antitumor agents
  • Preparation of carbamate derivatives as fatty acid amide hydrolase inhibitors
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)