Documenti fondamentali
706736
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylbenzene
97%
Sinonimo/i:
3-Allyltoluene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511
P. ebollizione
60 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
allyl
Stringa SMILE
Cc1cccc(CC=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-3-5-10-7-4-6-9(2)8-10/h3-4,6-8H,1,5H2,2H3
JVQAREFZPKBHPG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)