Documenti fondamentali
706183
Sigma-Aldrich
4-(Furfurylaminocarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
107-113 °C
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)NCc3ccco3
InChI
1S/C18H22BNO4/c1-17(2)18(3,4)24-19(23-17)14-9-7-13(8-10-14)16(21)20-12-15-6-5-11-22-15/h5-11H,12H2,1-4H3,(H,20,21)
ZNYVQYJVECCENX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)