Documenti fondamentali
704997
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid mono-MIDA ester
Sinonimo/i:
Benzene-1-boronic acid-4-boronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13B2NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
170-175 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C11H13B2NO6/c1-14-6-10(15)19-13(20-11(16)7-14)9-4-2-8(3-5-9)12(17)18/h2-5,17-18H,6-7H2,1H3
RXUGTOKUNBZXQV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)