704830
5-Bromo-2-(tributylstannyl)pyridine
97% (H-NMR)
About This Item
Saggio
97% (H-NMR)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.535
P. ebollizione
140-145 °C
Densità
1.317 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H3BrN.3C4H9.Sn/c6-5-2-1-3-7-4-5;3*1-3-4-2;/h1-2,4H;3*1,3-4H2,2H3;
ZQJRPQMEYHJPJK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 1,10-Phenanthroline based ditopic ligand, which is used to prepare bistable metallic rotaxanes.[1]
- Donor-acceptor type isomeric platinum(II) complexes exhibiting excellent optoelectronic properties for OLED applications.[2]
- Pt(II) polymetallayne derived orange phosphorescent polymers applicable in phosphorescent OLEDs (PHOLEDs).[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)