Documenti fondamentali
703818
Sigma-Aldrich
Methyl 6-quinoxalinecarboxylate
97%
Sinonimo/i:
6-Quinoxalinecarboxylic acid methyl ester, Methyl quinoxaline-6-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
97-101 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c1-14-10(13)7-2-3-8-9(6-7)12-5-4-11-8/h2-6H,1H3
VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)