Documenti fondamentali
703710
Sigma-Aldrich
trans-(2-Cyclohexylvinyl)boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
218-223 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\C2CCCCC2
InChI
1S/C13H20BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
YMOUBCDQXLQEBP-BQYQJAHWSA-N
Applicazioni
Purity excludes solvent of crystallization, may contain up to 10 wt. % DMSO
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)