Documenti fondamentali
703400
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12BrNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
120-125 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1c(N)scc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H12BrNO2S/c1-2-17-13(16)11-10(7-18-12(11)15)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7H,2,15H2,1H3
SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)