Documenti
703338
Sigma-Aldrich
4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
46-50 °C
Stringa SMILE
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)CBr
InChI
1S/C12H10BrNO2/c1-8-11(10(15)7-13)12(14-16-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
QKOOGOQWNSWJFQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves