Documenti fondamentali
702749
Sigma-Aldrich
Chloro[diphenyl(o-tolyl)phosphine]gold(I)
97%
Sinonimo/i:
Diphenyl(o-tolyl)phosphine gold(I) chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17AuClP
Numero CAS:
Peso molecolare:
508.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
194-197 °C
Stringa SMILE
Cl[Au].Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17P.Au.ClH/c1-16-10-8-9-15-19(16)20(17-11-4-2-5-12-17)18-13-6-3-7-14-18;;/h2-15H,1H3;;1H/q;+1;/p-1
AIYRJPLSTPNKEA-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)