Documenti fondamentali
702420
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
302-307 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-6-4-9-10-7(6)3-5/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
DNCVTVVLMRHJCJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Radoslaw Laufer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(17), 4968-4997 (2014-07-22)
TTK kinase was identified by in-house siRNA screen and pursued as a tractable, novel target for cancer treatment. A screening campaign and systematic optimization, supported by computer modeling led to an indazole core with key sulfamoylphenyl and acetamido moieties at