Documenti fondamentali
70240
Sigma-Aldrich
Sodium 1,5-naphthalenedisulfonate dibasic
technical, ~85% (T)
Sinonimo/i:
1,5-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
Scegli un formato
1 KG
CHF 135.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 135.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6Na2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.26
Beilstein:
3642373
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Saggio
~85% (T)
Stato
powder
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
YGSZNSDQUQYJCY-UHFFFAOYSA-L
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)