Documenti fondamentali
702161
Sigma-Aldrich
(Cyanomethyl)trimethylammonium iodide
97%
Sinonimo/i:
(N-Iodo-N,N,N-trimethylamino)acetonitrile, 1-Cyano-N,N,N-trimethyl-methanaminium iodide, 2-(Dimethylamino)acetonitrile methyl iodide
About This Item
Formula condensata:
((CH3)3NCH2CN)+ I-
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
212-216 °C
Gruppo funzionale
amine
nitrile
Stringa SMILE
[I-].C[N+](C)(C)CC#N
InChI
1S/C5H11N2.HI/c1-7(2,3)5-4-6;/h5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
DLUXOICIYRXRNK-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Vicarious nucleophilic substitution (VNS) reactions
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)