Documenti fondamentali
702064
Sigma-Aldrich
2-(3-Methoxyphenyl)piperazine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
30-39 °C
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)C2CNCCN2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-10-4-2-3-9(7-10)11-8-12-5-6-13-11/h2-4,7,11-13H,5-6,8H2,1H3
SAQIBFOALNPYFY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)