Documenti
701483
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienylruthenium dicarbonyl) dimer
Sinonimo/i:
Bis(cyclopentadienylruthenium dicarbonyl), Di-μ-carbonyldicarbonylbis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)di-ruthenium, Tetracarbonyldicyclopentadienyldi-ruthenium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10O4Ru2
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
184-185 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Ru/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
OYBGZXRXNFYOGP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3