Key Documents
701165
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
143-146 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(cc(Br)c1O)C#N
InChI
1S/C8H6BrNO2/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-3,11H,1H3
FHXLXRNDUJYBEQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)