Documenti fondamentali
700886
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzylsulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6ClF3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
103-107 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClF3O2S/c9-15(13,14)5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)