Documenti fondamentali
699683
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
51-54 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-10(7-13)11(12-14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)