Documenti
699578
Sigma-Aldrich
Di(ethylene-d8 glycol)
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-(2-Hydroxyethoxy) ethanol-d8
About This Item
Formula condensata:
(HOCD2CD2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
liquid
P. eboll.
245 °C
Densità
1.201 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
MTHSVFCYNBDYFN-SVYQBANQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup