Documenti
699454
Sigma-Aldrich
5-(Morpholinomethyl)-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
4-[[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-thienyl]methyl]-morpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24BNO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
91-96 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN3CCOCC3)s2
InChI
1S/C15H24BNO3S/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)13-6-5-12(21-13)11-17-7-9-18-10-8-17/h5-6H,7-11H2,1-4H3
CNLWVADWZRQAFZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3