Documenti fondamentali
699284
Sigma-Aldrich
4-Bromothiazole-2-carboxaldehyde
96%
Sinonimo/i:
4-Bromo-2-formylthiazole, 4-Bromothiazole-2-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2BrNOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
66-70 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
Brc1csc(C=O)n1
InChI
1S/C4H2BrNOS/c5-3-2-8-4(1-7)6-3/h1-2H
JDUXMFGFGCJNGO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)