Key Documents
699160
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14BNO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
201-207 °C
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-7-11(15)18-13(19-12(16)8-14)9-4-3-5-10(6-9)17-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
BIXVKIPQNJRPKQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)