Key Documents
699144
Sigma-Aldrich
Cyclopentylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
134-144 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCC2
InChI
1S/C10H16BNO4/c1-12-6-9(13)15-11(16-10(14)7-12)8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3
OMMULMFHZKIOMK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)