Documenti
699063
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzofuran
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.554
P. eboll.
195-197 °C/760 mmHg
Densità
1.046 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1coc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3