698865
Sodium aluminum hydride solution
1 M in THF
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1 M in THF
Densità
0.905 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)