Documenti
698490
SAFC
1,2-Bis(dichlorophosphino)benzene
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4Cl4P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.662
Densità
1.545 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClP(Cl)c1ccccc1P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H4Cl4P2/c7-11(8)5-3-1-2-4-6(5)12(9)10/h1-4H
IGYHSFVSIYJSML-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3