Documenti fondamentali
698180
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)silyl vinyl ether
Sinonimo/i:
Tris(trimethylsilyl)silyloxyethylene, Vinyloxytris(trimethylsilyl)silane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H30OSi4
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
51-61 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)[Si](OC=C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C11H30OSi4/c1-11-12-16(13(2,3)4,14(5,6)7)15(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
WPZQENSANSNYSI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Super Silyl Protecting Groups
Used for:
  • Diastereoselective [2+2] cyclizations
  • Cross-Aldol cascade reaction
  • Diastereoselective sequential reactions for generating polyols
  • Accessing distinct diastereomers and 4-component reactions
  • Supersilyl-directed aldol reactions
  • Strong electron-donating effect of the supersilyl group operates only in the α-position and not in the β-position
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77.8 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)