Documenti fondamentali
698148
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinonimo/i:
6-Methyl-2-(3-nitrophenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11BN2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
211-215 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11BN2O6/c1-13-6-10(15)19-12(20-11(16)7-13)8-3-2-4-9(5-8)14(17)18/h2-5H,6-7H2,1H3
COEHPTUYNRXODY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Nitrophenylboronic acid MIDA ester is a stable boronic acid surrogate that can be used as a reagent in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions to prepare useful building blocks via C-C bond formation. 3-allylnitrobenzene is one of the building blocks prepared from this ester by reacting with allyl bromide in the presence of a palladium catalyst.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
MIDA boronate allylation-synthesis of ibuprofen
Phillips D, et al.,
Royal Society of Chemistry Advances, 10(51), 30624-30630 (2020)