Documenti fondamentali
697613
Sigma-Aldrich
Phenylsulfur pentafluoride
Sinonimo/i:
Pentafluoro(phenyl)sulfur
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5F5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.435
Densità
1.496 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FS(F)(F)(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5F5S/c7-12(8,9,10,11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
DMNYFEWFSFTYEL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
43.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)