Key Documents
697419
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert-butylphosphino)ethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H24NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(CCN)C(C)(C)C
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)