Documenti fondamentali
697354
Sigma-Aldrich
(Rp)-1-[1(S-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)ferrocene
97%
Sinonimo/i:
(Rp)-1-(1S)-[(2-Diphenylphosphino)-ferrocenyl]-ethanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H24FeNP
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
131-135 °C
Gruppo funzionale
amine
phosphine
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H](N)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C19H19NP.C5H5.Fe/c1-15(20)18-13-8-14-19(18)21(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;1-2-4-5-3-1;/h2-15H,20H2,1H3;1-5H;/t15-;;/m0../s1
DRBVPPSGNFMTKZ-CKUXDGONSA-N
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Aminophosphine Ligands