Key Documents
697214
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-6-fluoroisoquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4Cl2FN
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
needles
Punto di fusione
131-133 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc2c(Cl)nc(Cl)cc2c1
InChI
1S/C9H4Cl2FN/c10-8-4-5-3-6(12)1-2-7(5)9(11)13-8/h1-4H
BDAYBRFYRZTMGQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)