Documenti fondamentali
697184
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
158-163 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,10H
PVCONXMDUZOPJH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)