Documenti
696404
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-N-Boc-piperidine-3-carboxylate
95%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-N-Boc-nipecotic acid ethyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, (S)-1-(tert-Butyl) 3-ethyl 1,3-piperidinedicarboxylate, Ethyl (3S)-1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinecarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +37, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
35-40 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H]1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-7-6-8-14(9-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m0/s1
YCXCRFGBFZTUSU-JTQLQIEISA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C